Learn More
Thermo Scientific™ Récipients certifiés COT
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total. Les produits certifiés COT sont fabriqués, conditionnés et testés selon des normes rigoureuses.
Marque: Thermo Scientific™ S114-250C/TOC
239.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24087" pour bénéficier de cette offre.
Description
Faites confiance à nos flacons certifiés à faible teneur pour les tests et l’échantillonnage du carbone organique total.Fabriqués, testés et conditionnés selon des normes rigoureuses, les récipients Thermo Scientific™ COT sont certifiés pour contribuer à une valeur de COT <10 ppb ou < 20 ppb en tant que fond.
Récipients :
- Récipients disponibles dans plusieurs tailles et types, notamment en flacons d’échantillonnage automatique populaires de 40 ml, nettoyés, certifiés et prêts à l’emploi
- Avec un certificat d’analyse
Inclut :
- Récipients d’échantillonnage et de stockage
- Flacons compatibles avec l’échantillonnage automatique
- Tubes de culture
- Eau à faible teneur en COT
Recommandé dans les cas suivants :
- Tests COT
- Analyse par méthode 643 de l’USP
- Échantillonnage instantané hors ligne d’eau ultra-pure
- Stockage des normes de validation
Spécification
Verre transparent rond Boston, bouchon avec opercule | |
2,375 in | |
60,33 mm | |
250 ml | |
24 | |
8 oz | |
Screw Cap (Open-Top) | |
24 boîtes | |
Récipient |
PTFE / silicone | |
Transparent | |
Verre | |
5,375 in | |
Joint de Boston transparent avec fermeture | |
250 mL | |
136,53 mm | |
Certifié pour contribuer < 10ppb, < 20 ppb, certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
24 / 414 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.