Learn More
Invitrogen™ Human TNFRSF10B (DR5) ELISA Kit
ELISA
712.00€ - 2865.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | O14763 |
---|---|
Plage de dosage | 2,46-600 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 2 pg/ml |
Plage d’étalonnage | 2 pg/ml à 600 pg/ml |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15405153
|
Invitrogen™
EHTNFRSF10B |
96 dosages |
712.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17155579
|
Invitrogen™
EHTNFRSF10BX5 |
5 x 96 tests |
2865.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Human Tumor Necrosis Factor Receptor SuperFamily 10 B/Death Receptor 5 (TNFRSF10B (DR5)) ELISA quantitates Hu DR5 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DR5. Principle of the method The Human DR5 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, se produit lors de la différenciation cellulaire normale et du développement d’organismes multicellulaires. L’apoptose est induite par certaines cytokines, y compris le facteur de nécrose tumorale (TNF) et le ligand Fas dans la famille TNF par leurs récepteurs contenant du domaine de mort, des récepteurs TNF 1 (TNFR1) et des Fas, respectivement. Un autre membre de la famille TNF a été identifié et désigné TRAIL (pour l’apoptose liée au TNF induisant le ligand) et Apo2L (pour le ligand Apo2). Les récepteurs de la protéine TRAIL comprennent deux récepteurs contenant du domaine de mort, DR4 et DR5, ainsi que deux récepteurs leurres, DcR1 et DcR2, dépourvus de domaine de mort de signalisation intracellulaire. Le DR5 contient un domaine de mort intracellulaire. Ce récepteur peut être activé par le ligand inducteur d’apoptose lié au facteur de nécrose tumorale (TNFSFS10 / TEAIL / APO2L) et transduit un signal d’apoptose. Des études sur des souris déficientes en FADD suggèrent que la FADD, une protéine adaptatrice contenant un domaine de mort, est nécessaire à l’apoptose médiée par cette protéine.
Spécification
O14763 | |
2 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
CD262,DR5,KILLER,KILLER/DR5,TRAIL-R2,TRAILR2,TRICK2,TRICK2A,TRICK2B,TRICKB,ZTNFR9 | |
< 10 % | |
HRP | |
Apoptose | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 heures 45 min |
2,46-600 pg/ml | |
2 pg/ml à 600 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
8795 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
UNQ160/PRO186, CD262, DR5, KILLER, KILLER/DR5, TRAIL-R2, TRAILR2, TRICK2, TRICK2A, TRICK2B, TRICKB, ZTNFR9 | |
1 heures 20 min |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.