Learn More
TMEM41B Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 29270-1-AP-150UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17201446
  • 385.92 CHF / 150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Transmembrane protein 41B (TMEM41B), also known as Stasimon, is a major target of survival motor neuron (SMN)-dependent U12 splicing and has been identified as a protein required for motor circuit function (PMID: 23063131). TMEM41B localizes to the endoplasmic reticulum. It is involved in autophagosome biogenesis and lipid mobilization (PMID: 30126924). TMEM41B has been shown to be essential for mouse embryonic development (PMID: 30352685). Additionally, genome-scale CRISPR knockout screens reveal that TMEM41B is required for infection of flavivirus and coronavirus, including SARS-CoV-2 (PMID: 33052348; 33052332). Alternative splicing results in three transcript variants encoding distinct isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM41B
Polyclonal
Unconjugated
150 μL
440026
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
400 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt