Learn More
TMEM165 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20485-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16800035
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The function of TM165 remains unknown.
Spécification
Spécification
TMEM165
Polyclonal
Unconjugated
TMEM165
TMEM165, TMPT27, TPARL, transmembrane protein 165, Transmembrane protein PT27, Transmembrane protein TPARL
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21982, 364137, 55858
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P52875, Q4V899, Q9HC07
Tmem165
TMEM165 Fusion Protein Ag14362
150 μL