Learn More
TLX3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17454-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877344
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TLX3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TLX3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLX3 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TLX3
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
30012
IgG
Immunoprecipitation, ELISA
300 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse