Learn More
Fil de titane, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355868
Click to view available options
Quantité:
10 Pc.
50 Pc.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : env. 12,9 g/pièce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray wire
Densité 4.506g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 50 Pc.
Odeur Odorless
Forme 10395 fil de titane, dia. 0,81 mm (0,032 po.) x long. 90 cm (35 po.), recuit, 99,7 % (base des métaux)