Learn More
Fil de titane, 0,25 mm de dia., 99,7 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
54.37€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 47.87 |
Numéro MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
Clé InChI | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
CID PubChem | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
Nom IUPAC | titane |
SMILES | [Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010396.G6 |
10 m |
54.37€
10m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010396.H2 |
50 m |
196.98€
50m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titane |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spécification
Titanium | |
Silver Gray wire | |
99.7% (Metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titane | |
23963 | |
Odorless |
7440-32-6 | |
4.506g/cm3 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre x 91 cm (36 po) de longueur |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante