Learn More
Titanium silicide sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Titanium silicide sputtering target |
Nota nome | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Quantità | 1 Ea. |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero MDL | MFCD00151541 |
Peso formulazione | 104.07 |
Percent Purity | 99.5% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto