Learn More
Tige en titane, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782200
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forme : Env. 1,45 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Formule moléculaire Ti
Poids moléculaire (g/mol) 47.87
Numéro MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clé InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CID PubChem 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nom IUPAC titane
SMILES [Ti]
Specifications
Nom chimique ou matériau Titanium
Couleur Gris
Aspect Dark Gray rod
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Forme Tige, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre