Learn More
Titane, solution étalon de plasma, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium plasma standard solution |
Note relative au nom | Ti 1000μg/mL |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Qualité | Specpure™ |