Learn More
Acide sulfurique sulfate d’oxyde de titane(IV) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2 kg |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Safety and Handling
- Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acidhydrate