Learn More
Oxyde de titane(IV), rutile, 99,5 % min. (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408032
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-80-2
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Point d’ébullition 2500°C to 3000°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide, rutile
Point de fusion 1830°C to 1850°C
Forme physique Poudre d’APS de 1,0-2,0 micron
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Poids de la formule 79.9
Densité 4.23
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) oxide, rutile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Rutile