Learn More
Oxyde de titane(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit. 11387067
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Titanium(IV) oxide is used in paints, varnishes, paper, plastics printing inks, sun screen, fibers, rubber, cosmetic products, anti-fogging coatings, foodstuffs, pure titanium, glass, glass ceramics, memristor, electrical ceramics, catalysts, electric conductors and chemical intermediates. It exhibit excellent photocatalytic properties (Honda-Fujishima effect) In addition, titanium dioxide is also used to cleave protein at the site where proline is present.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Point d’ébullition 2500°C to 3000°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) oxide
Point de fusion 1830°C to 1850°C
Forme physique Poudre maillée de -22
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (metals basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Poids de la formule 79.9
Densité 4.26 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium(IV) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Titanium dioxide