Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) d’oxyde de titane(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304899
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Employed as a cross linking agent for cellulose fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-64-7
Formule moléculaire C10H16O5Ti
Poids moléculaire (g/mol) 264.1
Numéro MDL MFCD00013505
Clé InChI ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis acetylacetonato titanium iv oxide, bis 4-hydroxypent-3-en-2-one ; titanium ii oxide
CID PubChem 74765597
Nom IUPAC 4-hydroxypent-3-en-2-one ; oxotitanium
SMILES CC(=CC(=O)C)O.CC(=CC(=O)C)O.O=[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Point de fusion 184°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (6.6g/L (20°C)).
Poids de la formule 262.12