Learn More
Oxyde de titane(IV), 20 - 35 % en présence de H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485250
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Protection UV dans des revêtements transparents
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13463-67-7
Formule moléculaire O2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 79.87
Numéro MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clé InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CID PubChem 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nom IUPAC dioxotitane
SMILES O=[Ti]=O
Specifications
Point d’ébullition 368°C
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) oxide
Note relative au nom Colloidal dispersion
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 79.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 35% in H2O
Densité 1.26 g/mL