Learn More
Méthoxyde de titane(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344899
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Titanium(IV) methoxide is used for the preparation of polyoxotitanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 992-92-7
Formule moléculaire Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Numéro MDL MFCD00014883
Synonyme tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Spécification
Point d’ébullition >243°C (52mmHg)
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) methoxide
Point de fusion 200°C to 210°C
Forme physique Grains / gros morceaux
Quantité 100 g
Numéro UN UN3181
Point d’éclair 48°C (118°F)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in organic solvents.
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt