Learn More
Isopropoxyde de titane(IV), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442957
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Catalyse l’ouverture de l’anneau régiosélectif des alcools et des acides 2,3-époxy
Catalyzes the regio selective ring opening of 2,3 epoxy alcohols and acids.Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-68-9
Formule moléculaire C12H28O4Ti
Poids moléculaire (g/mol) 284.219
Numéro MDL MFCD00008871
Clé InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
CID PubChem 11026
Nom IUPAC Propan-2-olate ; titane(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Spécification
Point d’ébullition 232°C
Nom chimique ou matériau Titanium (IV) isopropoxide
Point de fusion 16°C to 20°C
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 500 g
Formule linéaire Ti[OCH(CH3)2]4
Numéro UN UN2413
Beilstein 3679474
Point d’éclair 46°C (115°F)
Merck Index 14,9480
Informations sur la solubilité Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water
Poids de la formule 284.23
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.464
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.955 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Isopropoxyde de titane(IV), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >