Learn More
Bromure de titane(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4904558
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Titanium(IV) bromide is used as a Lewis acid catalyst in organic synthesis. It reacts with tetrahydrofurnan and 2-methylpyridine and forms adducts such as TiBr4(THF)2 and TiBr4(2-MePy). It is also used for the formation of titanium silicide thin films on silicon substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-68-6
Formule moléculaire TiBr4
Numéro MDL MFCD00011265
Spécification
Point d’ébullition 233°C
Nom chimique ou matériau Titanium(IV) bromide
Point de fusion 39°C
Couleur Orange
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in absolute alcohol. Decomposes in waterSoluble in chlorocarbons,benzene and alcohol.
Poids de la formule 367.54
Odeur Acrid
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.6