Learn More
Oxyde de titane(II), 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344889
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Titanium(II) oxide associated with vanadium oxide forms a transition-metal-oxide monolayer catalyst, which is used in the selective oxidation and ammoxidation of alkylaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12137-20-1
Formule moléculaire OTi
Poids moléculaire (g/mol) 63.87
Numéro MDL MFCD00036279
Clé InChI OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
CID PubChem 61685
Nom IUPAC Oxotitanium
SMILES O=[Ti]
Spécification
Point d’ébullition >3000°C
Nom chimique ou matériau Titanium(II) Oxide
Point de fusion 1700°C
Forme physique Poudre de maille -325
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents.
Poids de la formule 63.9
Densité 4.95