Learn More
Feuille de titane, épaisseur 0,5 mm (0,02 po), détendu, 99,99 + % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Titanium foil |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) thick, stress relieved |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 x 100 mm |
Pourcentage de pureté | ≥99.99% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈1.4g/25x25mm |
Forme | Feuille |