Learn More
Bis(2,4-pentanedionate) de titane(diisoisopoxide), 75 % dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433760
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titanium(diisopropoxide) bis(2,4-pentanedionate) is used as catalyst, used in sol-gel, coating, primer and crosslinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17927-72-9
Formule moléculaire C16H28O6Ti
Numéro MDL MFCD00000031
Synonyme Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Couleur Marron
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Numéro UN UN1219
Point d’éclair 18°C (61°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyze with water.
Poids de la formule 364.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in isopropanol
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.494
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.010 g/mL