Learn More
IKA™ Boîte de pointes XS +
Boîte de pointes à filtre 10 μl avec anneaux de dosage.
Marque: IKA™ 0020017820
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 4 boîtes à empiler
- Transparent
- Avec anneaux de dosage
- Biosphere™ plus (stérile, sans ADN, DNase/RNase, inhib. PCR, ATP ni pyrogènes/endotoxines)
Spécification
10 mu;l | |
Stérile | |
Anneaux de gabarit | |
Pointes à filtre à faible rétention |
À filtre | |
Transparent | |
96/sachet, 4 sachets/boîte |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
IKA™ Boîte de pointes XS + > Volume : 10 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu