Learn More
Séléniure d’étain, 99,999% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11353477
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1315-06-6
Formule moléculaire SnSe
Poids moléculaire (g/mol) 197.65
Numéro MDL MFCD00054049
Clé InChI MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC selenoxo-lambda~2~-stannane
SMILES [Se]=[SnH2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin selenide
Point de fusion 861°C
Forme physique Pièces de 3-12 mm
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides.
Poids de la formule 197.65