Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11321629
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 18282-10-5 | O2Sn | 150.71 g/mol
It is employed in the manufacture of white enamels and for polishing glass. It has a broad range of applications in many areas such as semiconductors, photovoltaic materials, solar cells, lithium ion batteries, photocatalysts, and as gas-sensing agents in solid-state detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Point d’ébullition 1800°C to 1900°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Point de fusion 1630°C
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in hot concentrated alkalis,and concentrated acids. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC dioxyde d’étain
Poids de la formule 150.69
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.9968
Densité 6.95