Learn More
Oxyde d’étain(IV), 15 % dans dispersion colloïdale de H2O, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11405380
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Charge de particules ± négative
It is used to detect carbon monoxide. Used in ceramic glazes and colors, putty, perfume preparations, textiles, polishing powder for steel, and the manufacture of special glasses. Stannic oxide is also used in making white patinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18282-10-5
Formule moléculaire O2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 150.71
Numéro MDL MFCD00011244
Clé InChI XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CID PubChem 29011
ChEBI CHEBI:52991
Nom IUPAC dioxyde d’étain
SMILES O=[Sn]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) oxide
Note relative au nom colloidal dispersion
Forme physique Liquide
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 15% in H2O
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 150.69
Odeur Odorless
Densité 1.153