Learn More
Iodure d’étain(IV), ultra sec, 99,998 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356878
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Tin(IV) iodide is used in the preparation of tin(IV) oxide and tin(II) oxide. It reacts with hydroiodic acid to get rare tin hexaiodide. It forms tetraiodobis triphenylphosphine tin complexes by reacting with triphenylphosphine, which finds application in toothpaste formulation. Further, it acts as analytical reagents and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-47-8
Formule moléculaire H4I4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 630.36
Numéro MDL MFCD00036272
Clé InChI ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
CID PubChem 24631
Nom IUPAC tin(IV) iodide
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spécification
Point d’ébullition 340°C
Nom chimique ou matériau Tin(IV) iodide
Point de fusion ∼143°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,8777
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,carbon disulfide,chloroform and ether.
Poids de la formule 626.31
Pourcentage de pureté 99.998%
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 2.106
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.46 g/mL