Learn More
Iodure d’étain(IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
71.46€ - 259.29€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | H4I4Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 630.36 |
Numéro MDL | MFCD00036272 |
Clé InChI | ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide |
CID PubChem | 24631 |
Nom IUPAC | tin(IV) iodide |
SMILES | [Sn].I.I.I.I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071114.09 |
10 g |
71.46€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071114.18 |
50 g |
259.29€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-47-8 | |
630.36 | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
24631 | |
[Sn].I.I.I.I |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
tin(IV) iodide |
Spécification
340°C | |
∼143°C | |
Rouge | |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
14,8777 | |
Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water | |
[Sn].I.I.I.I | |
630.36 | |
626.31 | |
2.106 | |
4.46 g/mL |
Tin (IV) iodide | |
7790-47-8 | |
Cristalline | |
SnI4 | |
UN3260 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
tin(IV) iodide | |
24631 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-208-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante