Learn More
Chlorure d’étain(IV), 99,99 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304879
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Tin(IV) chloride is a precursor to prepare organotin compounds such as tetralkyltin and dialkyldichlorotin(IV), which finds application as catalysts and polymer stabilizers. As a Lewis acid catalyst, it is used in Fridel-Crafts reactions for alkylation and cyclization. It is involved in the selective nitration of aromatic compounds in presence of fuming nitric acid. Furthermore, it is used to prepare tin(IV) oxide coating by sol-gel process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-78-8
Formule moléculaire Cl4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 260.51
Numéro MDL MFCD00011242
Clé InChI HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
CID PubChem 24287
Nom IUPAC tétrachlorostannane
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 114°C
Nom chimique ou matériau Tin(IV) chloride
Point de fusion °C to 33°C
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene,toluene,chloroform,acetone,carbon terachloride,gasoline and carbon disulfide.
Poids de la formule 260.5
Indice de réfraction 1.512
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.26