Learn More
Acétate d’étain(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483860
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.886 g/mol
Tin(IV) acetate is used to prepare tin-based oxides (Sn-Zn-P-O), which is a negative electrodes for rechargeable lithium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2800-96-6
Formule moléculaire C8H12O8Sn
Poids moléculaire (g/mol) 354.886
Numéro MDL MFCD00014976
Clé InChI YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
CID PubChem 9863446
Nom IUPAC tétraacétate d’étain(4+)
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(IV) Acetate
Point de fusion 232°C to 233°C
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and benzene.
Poids de la formule 354.89
Sensibilité Hygroscopic