Learn More
Tétrafluoroborate d’étain(II), 50 % w/w en sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11443810
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 x 1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13814-97-6 | B2F8Sn | 292.32 g/mol
Tin(II) tetrafluoroborate is used in electroplating. It is also used for plating bath tinned copper, tin and tin alloy. Further, it acts as a catalyst for various organic reactions. It is also employed in metal plating. In addition to this, it is used as a petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13814-97-6
Formule moléculaire B2F8Sn
Poids moléculaire (g/mol) 292.32
Numéro MDL MFCD00054047
Clé InChI JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate
CID PubChem 159698
Nom IUPAC tétrafluoroborate d’étain(2+)
SMILES [Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin (II) tetrafluoroborate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Formule linéaire Sn(BF4)2
Numéro UN UN3264
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 292.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Densité 1.670 g/mL