Learn More
Tartrate d’étain(II) hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314537
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815-85-0
Formule moléculaire C4H4O6Sn
Poids moléculaire (g/mol) 266.78
Numéro MDL MFCD00054358
Clé InChI YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Synonyme unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
CID PubChem 66545835
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate ; étain(2+)
SMILES [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) tartrate hydrate
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,8792
Informations sur la solubilité slightly soluble in water.
Poids de la formule 266.76 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive