Learn More
Sulfure d’étain(II), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Polymerization catalyst.Tin(II) sulfide is used as a polymerization catalyst. It is also used as a friction material. Further, it is used in optoelectronic device as well as a component in heterojunction photovoltaic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tin(II) sulfide |
Point de fusion | 882°C |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Informations sur la solubilité | Soluble in conc. HCl,hot conc. H2SO4.Insoluble in water. |
Poids de la formule | 150.75 |
Densité | 5.08 g/mL |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
---|---|---|---|
Y25F054 | Certificat d’analyse | 10/01/2025 | 014051.14,014051.06 |
S16I027 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 014051.14,014051.06 |
W12I027 | Certificat d’analyse | 08/11/2022 | 014051.14,014051.06 |
X04H067 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 014051.14,014051.06 |
Y25F051 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | 014051.14,014051.06 |