Learn More
Sulfate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377227
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7488-55-3 | O4SSn | 214.77 g/mol
It is used in tin plating baths and it is a precursor for tin metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7488-55-3
Formule moléculaire O4SSn
Poids moléculaire (g/mol) 214.77
Numéro MDL MFCD00011246
Clé InChI OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g
CID PubChem 62643
Nom IUPAC sulfate d’étain(2+)
SMILES [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) sulfate
Point de fusion 378°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 95.5% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute H2SO4.
Poids de la formule 214.77
Densité 4.15