Learn More
Pyrophosphate d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413830
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
Tin(II) pyrophosphate is used to inhibit the formation of volatile sulfur compounds. Further, it is used for cyanide-free tin coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15578-26-4
Formule moléculaire O7P2Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 411.361
Numéro MDL MFCD00049544
Clé InChI GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Synonyme stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
CID PubChem 66379
Nom IUPAC Phosphonato phosphate ; étain(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) Pyrophosphate
Point de fusion 400°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 411.32
Densité 4.009