Learn More
Phtalocyanine d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374537
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15304-57-1
Formule moléculaire C32H16N8Sn
Poids moléculaire (g/mol) 631.25
Numéro MDL MFCD00058867
Clé InChI LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) phthalocyanine
Quantité 2 g
Numéro UN UN3146
Poids de la formule 631.43
Forme physique Poudre