Learn More
Oxalate d’étain(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439193
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-94-8
Formule moléculaire C2O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 206.728
Numéro MDL MFCD00040678
Clé InChI OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
CID PubChem 13149
Nom IUPAC oxalate d’étain(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin (II) oxalate
Point de fusion 280°C (decomposition)
Quantité 500 g
Formule linéaire SnC2O4
Numéro UN UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Poids de la formule 206.72
Pourcentage de pureté 98%
Densité 3.56