Learn More
Chlorure d’étain(II) dihydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357227
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-69-1
Formule moléculaire SnCl2·2H2O
Numéro MDL MFCD00149863
Synonyme Stannous chloride dihydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) chloride dihydrate
Note relative au nom Reagent Grade
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Poids de la formule 225.65 (189.62 Anhydrous)