Learn More
Bromure d’étain(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407992
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10031-24-0 | SnBr2
Stannous bromide acts a lewis acid. It is used to prepare alkyl tin compounds and in the spectrophotometric determination of iridium. It is involved in regioselective mono-etherfications of vicinal diols with diazo compounds. It acts as a catalyst to produce resinous lactone high polymers. It serves as a potent reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-24-0
Formule moléculaire SnBr2
Numéro MDL MFCD00011239
Synonyme tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22
Spécification
Point d’ébullition 623°C
Nom chimique ou matériau Tin(II) bromide
Point de fusion 215°C
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.4%
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 278.51
Densité 5.12