Learn More
TIMM44 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13859-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16882254
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
TIMM44
Polyclonal
Unconjugated
TIMM44
MIMT44, TIM44, TIMM44
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10469, 21856, 29635
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35094, O35857, O43615
TIMM44
TIMM44 Fusion Protein Ag4834
150 μL