Learn More
TIMELESS Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B6G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67022-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16859395
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TIMELESS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TIMELESS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TIMELESS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TIMELESS
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
1B6G3
Unconjugated
150 μL
8914