Learn More
TIAR Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E8D12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66907-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819195
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The TIAR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TIAR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TIAR antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
TIAR
Monoclonal
940 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1E8D12
Unconjugated
150 μL
7073