Learn More
Elpro Messtechnik™ Enregistreur de données PDF à affichage LCD Ti1
Generates PDF report automatically. Elpro Messtechnik™ Libero™ Ti1 PDF Data Logger provides temperature monitoring reports on any PC around the world withtout the need for specific, validated software.
Marque: Elpro Messtechnik™ 800004
Description
Enregistreur Libero• Aucun logiciel requis pour lire les résultats
• Génère automatiquement un rapport au format PDF
• Seuils d'alarme programmables
• Affichage LCD de la température, du témoin d'alarme et d'usure des piles en jours
• Programmation de l'enregistreur à l'aide du logiciel téléchargeable gratuitement sous www.pdf-logger.com, programmation sur date et heure ou mémoire tournante
• Protection des données de configuration par mot de passe
• A l'arrivée, l'enregistreur se branche sur un port USB et génère automatiquement un rapport au format Adobe PDF/A
• En option, le logiciel d'exploitation Elprolog Analyse permet d'analyser les données en détail
• Enregistreur -35 à +70°C
• Accessoires obligatoires sonde NTC avec connecteur USB
Spécification
LCD | |
elproLOG | |
1 | |
IP 54 | |
1 to 60 min. | |
-35°C to +70°C | |
102 mm |
16,000 Readings | |
400 Days | |
USB | |
FREE Ti1 | |
0,1°C | |
-35°C to +70°C | |
3 V |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.