Learn More
Fluorure de thulium(III), anhydre, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396238
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-79-7
Formule moléculaire F3Tm
Poids moléculaire (g/mol) 225.93
Numéro MDL MFCD00049611
Clé InChI AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Spécification
Point d’ébullition 2200°C
Nom chimique ou matériau Thulium(III) fluoride
Point de fusion 1158°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 225.93
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.9 g/mL