missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de thionyle, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X

Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Thionyl chloride |
Couleur | Incolore à jaune |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5+% |
Formule linéaire | SOCl2 |
Fieser | 01,1158; 02,412; 03,290; 04,503; 05,663; 06,585; 07,366; 08,481; 09,465; 10,399; 12,204; 13,297 |
Poids de la formule | 118.97 |
Pourcentage de pureté | ≥99.50% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Safety and Handling


Identifiant produit
- 2-Chlorophenol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu