Learn More
Acétate de thionine, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé comme coloration biologique
57.90€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78338-22-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H13N3O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 287.337 |
Numéro MDL | MFCD00081194 |
Clé InChI | JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2724414 |
Nom IUPAC | (7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate |
SMILES | CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11345239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 g |
57.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18912.14 |
25 g |
183.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thionin acetate is a strongly staining metachromatic dye that is widely used for biological staining. Thionine can also be used in place of Schiff reagent in quantitative Feulgen staining of DNA. It can also be used to mediate electron transfer in microbial fuel cells. It is also employed as a general nuclear stain for chromatin and mucin; for staining Nissl granules by end-point buffering and for showing malignant cells in frozen biopsy sections; and as a stain for semi-thin sections of plant material for light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate de thionine est un colorant métachromatique fortement coloré qui est largement utilisé pour la coloration biologique. La thionine peut également être utilisée à la place du réactif de Schiff dans la coloration quantitative de Feulgen de l’ADN. Elle peut également servir de médiateur pour le transfert d’électrons dans les piles à combustible microbiennes. Elle est également utilisée comme coloration nucléaire générale pour la chromatine et la mucine, pour la coloration des granules Nissl par tamponnage des extrémités et pour la représentation des cellules malignes dans les coupes de biopsie congelées ; et comme coloration pour les coupes semi-fines de matière végétale pour la microscopie optique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (∼2,5 mg/ml à 25°C) et HOAc : H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
78338-22-4 | |
287.337 | |
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N | |
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate |
C14H13N3O2S | |
MFCD00081194 | |
2724414 | |
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2 |
Spécification
Thionin | |
C14H13N3O2S | |
Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol. | |
CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2 | |
287.337 | |
287.34 |
78338-22-4 | |
MFCD00081194 | |
JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N | |
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)azanium ;acétate | |
2724414 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Thionin acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Thionin acetate