Learn More
Thioflavine T, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10792631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-54-7
Formule moléculaire C17H19ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 318.86
Numéro MDL MFCD00011944
Clé InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Yellow 1, C.I. 49005
CID PubChem 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nom IUPAC 4-(3,6-diméthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-diméthylaniline ; chlorure
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau Thioflavin T
Beilstein 27, 377
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 318.85
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Ocre-jaune à jaune
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Identifiant produit
  • Thioflavin T