Learn More
Eppendorf™ Accessoire Thermomixer™ R, blocs à sec pour thermoblock
Assurent un ajustement précis des tubes de laboratoire courants
655.20€
Produits 1
Code produit Marque Capacité À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15108374
Afficher les documents
Eppendorf™
5309000333
8 x 5,0 ml Tube Eppendorf Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ces thermoblocks échangeables pour les systèmes Thermomixer R et ThermoStat offrent une excellente flexibilité. Les possibilités d’applications potentielles sont considérablement étendues en raison de la prise en charge des lames et des microréseaux, en plus d’une large gamme de tailles de tubes.
  • Les thermoblocks blindés sont électro-isolants
  • Un échange efficace simplifie le fonctionnement
  • Les tubes sont visibles pendant le fonctionnement et sont facilement accessibles