Learn More
Thermo Scientific™ Tampons pour kit d’ARN MagJET™
Générez du lysat d’échantillon afin d’isoler l’ARN total. Le tampon de lysat Thermo Scientific™ MagJET™ est un composant des kits d’ARN MagJET™ (K2731⁄2732) et peut être acheté séparément lorsqu’une solution supplémentaire est nécessaire. Fournit dans des flacons de 50 ml.
Description
Le kit d’ARN Thermo Scientific™ MagJET™ est conçu pour une purification rapide et efficace de l’ARN total provenant de cellules, de tissus, de bactéries et de levures de mammifères mis en culture. Le kit utilise la technologie de microbilles paramagnétiques, permettant des rendements élevés et des performances robustes. La capacité de liaison élevée, la taille uniforme des particules et la réponse magnétique rapide des microbilles magnétiques MagJET rendent cette technologie idéale pour la purification automatique des acides nucléiques à haut rendement, ainsi que lors de la purification manuelle par les utilisateurs de plus faible débit d’échantillons. L’ARN résultant de haute qualité est exempt de protéines, de nucléases et d’autres contaminants ou inhibiteurs
Spécification
Kit d’ARN MagJET |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.