Learn More
Chlorure de thallium(III) hydraté, Thermo Scientific™
Code produit. 11384248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-33-3
Numéro MDL MFCD00049600
Synonyme Thallic chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(III) chloride hydrate
Point de fusion 37°C
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 25 g
Numéro UN UN1707
Informations sur la solubilité It is soluble in water 862g/L
Poids de la formule 310.73 (Anhydrous)