Learn More
Hexafluorophosphate(V) de thallium(I), 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344577
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60969-19-9
Formule moléculaire F6PTl
Poids moléculaire (g/mol) 349.344
Numéro MDL MFCD00049807
Clé InChI FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
CID PubChem 10904204
Nom IUPAC Thallium(1+) ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Thallium(I) hexafluorophosphate(V)
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN1707
Poids de la formule 349.34
Pourcentage de pureté ≤97%